Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
Scegli un formato
CHF 55.40
Scegli un formato
About This Item
CHF 55.40
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Giunto
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
case of 4
Produttore/marchio commerciale
BRAND 93185
D.E. × alt.
135 mm × 220 mm
Capacità
1,000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)