Documenti fondamentali
Z331627
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
Scegli un formato
6 EA
CHF 40.50
CHF 40.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 40.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 40.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Materiali
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Giunto
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
BRAND 93172
D.E. × alt.
64 mm × 110 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Altre note
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)