Documenti fondamentali
Z330922
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Scegli un formato
2 EA
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 119.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Giunto
joint: ST/NS19/26
Caratteristiche
graduated: no
Produttore/marchio commerciale
Bistabil®
Lenz 4.0141.37
Capacità imbuto
100 mL
Foro
2.5 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)