Z330086
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL32)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129628
Capacità
50 mL
diam. × alt.
38 mm × 80 mm
Colore
natural
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)