Z329568
BRAND® volumetric flask, PP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Giunto
joint ST/NS neck19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 0.5 mL
Altezza
258 mm
Capacità
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)