Z328758
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 2.5 mm, bar diam. 2.5 mm
Scegli un formato
CHF 57.70
Scegli un formato
About This Item
CHF 57.70
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
cylindrical
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137100
BRAND
Lunghezza
2.5 mm
Diam. ancoretta
2.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)