Z327808
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0-10 mL , 0.10 mL accuracy
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
blue ring mark
Caratteristiche
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27614
Capacità
0-10 mL , 0.10 mL accuracy
D.E. tubo aspirazione
≤8 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.