Documenti fondamentali
Z327557
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL,
embossed scale: yes
Scegli un formato
10 EA
CHF 38.10
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 38.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL
Altezza
200 mm
Descrizione generale
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Altre note
BR35028 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.