Documenti fondamentali
Z326224
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Scegli un formato
2 EA
CHF 46.50
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 46.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacità
200 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR37050 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)