Documenti fondamentali
Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
Caratteristiche
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27179
Campo di misura
accuracy: 0.4 mL
Lunghezza
230 mm
Capacità
25 mL
Volume
25 mL
Descrizione generale
Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain.
Altre note
BR27179 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)