Z325007
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 8 mL, one mark
Scegli un formato
CHF 64.30
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 64.30
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29710
Capacità
8 mL
Descrizione generale
According to DIN EN ISO 648.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.