Z324582
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 250 mL
Scegli un formato
CHF 47.20
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 47.20
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
agenzia
according to DIN ISO 384
Caratteristiche
subdivision 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Altezza
195 mm
Volume
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)