Z324426
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 5 mL
Scegli un formato
CHF 24.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 24.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Altezza
115 mm
Volume
5 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)