Z324310
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 5 mL
Scegli un formato
CHF 24.90
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 24.90
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
5 mL
Altezza
115 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)