Z324175
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 50 mL
Scegli un formato
CHF 24.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 24.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL
Altezza
200 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)