Z323780
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 22334
Campo di misura del volume
50 mL
Volume
50 mL
Descrizione generale
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)