Documenti fondamentali
Z323381
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Scegli un formato
2 EA
CHF 220.00
CHF 220.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 220.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 220.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
agenzia
according to DIN 12 700-3
Caratteristiche
subdivision 0.02 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13844
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Lunghezza
~800 mm
Volume
10 mL
Descrizione generale
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
Altre note
BR13844 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)