Z0276
Anti-phospho-ZAP-70 (pTyr315/pTyr319) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1:1,000 using Jurkat cells treated with H2O2.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ZAP70(7535)
mouse ... Zap70(22637)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2