Documenti
XQS20
Sigma-Aldrich
Triton XQS-20 solution
70% in H2O
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
anionic
Concentrazione
70% in H2O
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter