X2629
endo-1,4-β-Xylanase from Trichoderma longibrachiatum
Sinonimo/i:
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1.0 units/mg solid
Composizione
Protein, ≥10%
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)