Documenti fondamentali
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
Scegli un formato
50 EA
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 195.00
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Nasco B01350WA
Largh. × lungh.
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
Capacità
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
Spessore
2.5 mil , 0.064 mm
Descrizione generale
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
Note legali
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® disposal bag PA
BR759710
BRAND® disposal bag