WHAWB100014
QIAcard™ Bloodstain non-indicating FTA cards
pack of 100 cards
Sinonimo/i:
QIAcard™ Bloodstain (100), Whatman FTA, Z719838, blood stain cards
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100014
Confezionamento
pack of 100 cards
Compatibilità
suitable for (collection and transport of blood and bodily fluids)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Designed for the collection and transport of blood and bodily fluids
- Each card features a protective cover
- Blood stain cards are designed for short-term handling of specimens
- Card enables efficient sample collection
- 125 μL sample per spot
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.