WH0387129M1
Monoclonal Anti-GPR154 antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-G protein-coupled receptor 154, Anti-GPRA, Anti-PGR14, Anti-VRR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPSR1(387129)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PANFTEGSFDSSGTGQTLDSSPVACTETVTFTEVVEGKEWGSFYYSFKTEQL