WH0126792M6
Monoclonal Anti-B3GALT6 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-UDP-Gal:betaGal beta 1,3-galactosyltransferase polypeptide 6, Anti-beta3GalT6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B3GALT6(126792)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
RLSRDYLRAWHSEDVSLGAWLAPVDVQREHDPRFDTEYRSRGCSNQYLVTHKQSLEDMLEKHATLAREGRLCKREVQLRLSYVYDWSAPPSQCCQRREGIP