WH0085445M1
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNTNAP4(85445)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)