WH0083594M1
Monoclonal Anti-NUDT12 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZP761I172, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 12
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUDT12(83594)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSVKRSLKQEIVTQFHCSAAEGDIAKLTGILSHSPSLLNETSENGWTALMYAARNGHPEIVQFLLEKGCDRSIVNKSRQTALDIAVFWGYKHIANLLATAKGGKKPWFLTNEVEECENYFSKTLLDRKSEKRNNSDWLLAKESHPATVFILFSDLNPLVTLGGNKESFQQPEVRLCQLNYTDIKDYLAQPEKITLIFLGVELEIKDKLLNYAGEVPREEEDGLVAWFALGIDPIAAEEFKQRHENCYFLHPPMPALLQLKEKEAGVVAQARSVLAWHSRYKFCPTCGNATKIEEGGYKRLCLKEDCPSLNGVHNTSYPRVDPVVIMQVIHPDGTKCLLGRQKRFPPGMFTCLAGFIEPGETIEDAVRREVEEESGVKVGHVQYVACQPWPMPSSLMIGCLALAVSTEIKVDKNEIEDARWFTREQVLDVLTKGKQQAFFVPPSRAIAHQLIKHWIRINPNL
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)