Documenti fondamentali
WH0079837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K2C antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-FLJ22055, Anti-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
Scegli un formato
200 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgGκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIP4K2C(79837)
Immunogeno
PIP4K2C (NP_079055.2, 310 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDA
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tz-Chi Lin et al.
Cell division, 14, 9-9 (2019-08-28)
A previous screen of a human kinase and phosphatase shRNA library to select genes that mediate arsenite induction of spindle abnormalities resulted in the identification of phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 gamma (PIP4KIIγ), a phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)-synthesizing enzyme. In this study, we