WH0079036M7
Monoclonal Anti-MGC2749 antibody produced in mouse
clone 4C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MST096, Anti-MSTP096, Anti-hypothetical protein MGC2749
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C19orf50(79036)
Immunogeno
Sequence
FRRIRTLKGKLARQHPEAFSHIPEASFLEEEDEDPIPPSTTTTIATSEQSTGSCDTSPDTVSPSLSPGFEDLSHVQAGSPAINGRSQTDDEEMTGE
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)