WH0064853M1
Monoclonal Anti-C1orf80 antibody produced in mouse
clone 2E6-1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ32421, Anti-hypothetical protein FLJ12806
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6-1C11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIDA(64853)
Immunogeno
Sequence
MSEVTRSLLQRWGASFRRGADFDSWGQLVEAIDEYQILARHLQKEAQAQHNNSEFTEEQKKTIGKIATCLELRSAALQSTQSQEEFKLEDLKKLEPILKNILTYNKEFPFDVQPVPLRRILAPGEEENLEFEEDEEEGGAGAGSPDSFPARVPGTLLPRLPSEPGMTLLTIRIEKIGLKDAGQCIDPYITVSVKDLNGIDLTPVQDTPVASRKEDTYVHFNVDIELQKHVEKLTKGAAIFFEFKHYKPKKRFTSTKCFAFMEMDEIKPGPIVIELYKKPTDFKRKKLQLLTKKPLYLHLHQTLHKE
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)