WH0064342M1
Monoclonal Anti-HS1BP3 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ETM2, Anti-FLJ14249, Anti-HS1-binding protein 3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HS1BP3(64342)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MQSPAVLVTSRRLQNAHTGLDLTVPQHQEVRGKMMSGHVEYQILVVTRLAAFKSAKHRPEDVVQFLVSKKYSEIEEFYQKLSSRYAAASLPPLPRKVLFVGESDIRERRAVFNEILRCVSKDAELAGSPELLEFLGTRSPGAAGLTSRDSSVLDGTDSQTGNDEEAFDFFEEQDQVAEEGPPVQSLKGEDAEESLEEEEALDPLGIMRLVSCC