Documenti fondamentali
WH0056163M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF17 antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Mmip2, Anti-ring finger protein 17
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF17(56163)
Descrizione generale
This gene is similar to a mouse gene that encodes a testis-specific protein containing a RING finger domain. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RNF17 (NP_112567, 30 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IQCTRCGRRVSRSSGHHCELQCGHAFCELCLLMTEECTTIICPDCEVATAVNTRQRYYPMAGYIKEDSIMEKLQPKTIKNCSQDFKKTADQLTTGLERSASTDKTLLNSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)