WH0055748M9
Monoclonal Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CN2, Anti-CNDP dipeptidase 2 (metallopeptidase M20 family), Anti-CPGL, Anti-FLJ10830, Anti-HsT2298, Anti-PEPA
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNDP2(55748)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH