WH0055635M5
Monoclonal Anti-DEPDC1 antibody produced in mouse
clone 6H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DEP domain containing 1, Anti-DEP.8, Anti-FLJ20354, Anti-SDP35
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEPDC1(55635)
Immunogeno
Sequence
GSENVDDNNQLFRFPATSPLKTLPRRYPELRKNNIENFSKDKDSIFKLRNLSRRTPKRHGLHLSQENGEKIKHEIINEDQENAIDNRELSQEDV