WH0055016M2
Monoclonal Anti-MARCH1 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp564M1682, Anti-FLJ20668, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 1, Anti-RNF171
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH1(55016)
Immunogeno
Sequence
MTSSHVCCNFLNMWKKSKISTMYYLNQDAKLSNLFLQASSPTTGTAPRSQSRLSVCPSTQDICRICHCEGDEESPLITPCRCTGTLRFVHQSCLHQWIK