Documenti fondamentali
WH0054708M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH5 antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ20445, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Anti-RNF153
Scegli un formato
100 μG
CHF 502.00
CHF 502.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 502.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH5(54708)
Descrizione generale
MARCH5 is a ubiquitin ligase of the mitochondrial outer membrane that plays a role in the control of mitochondrial morphology by regulating mitofusin-2 (MFN2; MIM 608507) and DRP1 (DNM1L; MIM 603850) (Nakamura et al., 2006 [PubMed 16936636]).[supplied by OMIM
Immunogeno
MARCH5 (NP_060294.1, 1 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPDQALQQMLDRSCWVCFATDEDDRTAEWVRPCRCRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVYVLDLADRLISK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)