WH0054700M1
Monoclonal Anti-RRN3 antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp566E104, Anti-MGC104238, Anti-RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (yeast), Anti-TIFIA
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RRN3(54700)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
CYTIIERNNRQMLPVIRSTAGGDSVQICTNPLDTFFPFDPCVLKRSKKFIDPIYQVWEDMSAEELQEFKKPMKKDIVEDEDDDFLKGEVPQNDTVIGITPSSFDTHF