WH0054206M1
Monoclonal Anti-ERRFI1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ERBB receptor feedback inhibitor 1, Anti-GENE33, Anti-MIG6, Anti-RALT
Scegli un formato
CHF 496.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 496.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERRFI1(54206)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VVCGFKKLTVNGVCASTPPLTPIKNSPSLFPCAPLCERGSRPLPPLPISEALSLDDTDCEVEFLTSSDTDFLLEDSTLSDFKYDVPGRRSFRGCGQINYAYFDTPAVSAA
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)