WH0051725M1
Monoclonal Anti-FBXO40 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-F-box protein 40, Anti-Fbx40, Anti-KIAA1195
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO40(51725)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QWKKKRYSHGGTSWRVHREIWQFSSLFSKIKSWEFNEVTSMSEHLKSCPFNIVEHKTDPILLTSMCQPREQARESLVSTFRIRPRGRYVS