WH0050814M1
Monoclonal Anti-NSDHL antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-H105E3, Anti-NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like, Anti-XAP104
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NSDHL(50814)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEPAVSEPMRDQVARTHLTEDTPKVNADIEKVNQNQAKRCTVIGGSGFLGQHMVEQLLARGYAVNVFDIQQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPS
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)