Documenti fondamentali
WH0050717M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR42A antibody produced in mouse
clone 1A12, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp781G1096, Anti-H326, Anti-MGC99640, Anti-WD repeat domain 42A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR42A(50717)
Descrizione generale
This gene encodes a WD repeat-containing protein that interacts with the Cul4-Ddb1 E3 ligase macromolecular complex. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
WDR42A (AAH13107, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSKGSSTDGRTDLANGSLSSSPEEMSGAEEGRETSSGIEVEASDLSLSLTGDDGGPNRTSTESRGTETESSGEDKDSDSMEDTGHYSINDENRVHDRSEEEEEEEEEEEEEQPRRRVQRKRANRDQDSSDDERALEDWVSSETSALPRPRWQALPALRERELGSSARFVYEACGARVFVQRFRLQHGLEGHTGCVNTLHFNQRGTWLASGSDDLKVVVWDWVRRQPVLDFESGHKSNVFQVRQGSIIATERIRHELEKSELQHGLGADSELL
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)