WH0029925M7
Monoclonal Anti-GMPPB antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GDP-mannose pyrophosphorylase B, Anti-KIAA1851
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GMPPB(29925)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MKALILVGGYGTRLRPLTLSTPKPLVDFCNKPILLHQVEALAAAGVDHVILAVSYMSQVLEKEMKAQEQRLGIRISMSHEEEPLGTAGPLALARDLLSETADPFFVLNSD