WH0026574M4
Monoclonal Anti-AATF antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CHE1, Anti-DED, Anti-apoptosis antagonizing transcription factor
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AATF(26574)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VQSISDFEKFTKGMDDLGSSEEEEDEESGMEEGDDAEDSQGESEEDRAGDRNSEDDGVVMTFSSVKVSEEVEKGRAVKNQIALWDQLLEGRIKLQKALLT