WH0025865M1
Monoclonal Anti-PRKD2 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HSPC187, Anti-PKD2, Anti-protein kinase D2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRKD2(25865)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDESEDSGVIPGSHSENALHASEEEEGEGGKAQSSLGYIPLMRVVQSVRHTTRKSSTTLREGWVVHYSNKDTLRKRHYWRLDCKCITLFQNNTTNRYYKEIPLSEILTVE
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)