Documenti fondamentali
WH0023355M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIAA0804 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ32099, Anti-KIAA0804
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS8(23355)
Immunogeno
KIAA0804 (NP_001009921, 1329 a.a. ~ 1428 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RITPSQVKMSPSYHQSKGDPTAKKGTSEPVLDPQQIQAFDQLCRLYRGSSRLALLTELSQNRSSESYRPFSGSQSAPAFNSIFQNENFQLQLIPPPVTED
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)