WH0023087M2
Monoclonal Anti-TRIM35 antibody produced in mouse
clone 4F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HLS5, Anti-KIAA1098, Anti-MAIR, Anti-MGC17233, Anti-tripartite motif-containing 35
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM35(23087)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SGFWYVCRTQGVEGDHCVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGARGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG