WH0011180M1
Monoclonal Anti-WDR6 antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10218, Anti-WD repeat domain 6
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR6(11180)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MHLSSHRLDEYWDRQRNRHRMVKVDPETRYMSLAVCELDQPGLGPLVAAACSDGAVRLFLLQDSGRILQLLAETFHHKRCVLKVHSFTHEAPNQRRRLLLCSAATDGSLAFWDLTTMLDHDSTVLEPPVDPGLPYRLGTPSLTLQAHSCGINSLHTLPTREGHHLVASGSEDGSLHVFVLAVEMLQLEEAVGEAGLVPQLRVLEEYSVPCAHAAHVTGLKILSPSIMVSASIDQRLTFWRLGHGEPTFMNSTVFHVPDVADMDCWPVSPEFGHRCALGGQGLEVYNWYD
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)