WH0011046M3
Monoclonal Anti-SLC35D2 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HFRC1, Anti-MGC117215, Anti-SQV7L, Anti-UGTrel8, Anti-hfrc, Anti-solute carrier family 35, member D2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC35D2(11046)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VSKLNKIIHFPDFDKKIPVKLFPLPLLYVGNHISGLSSTSKLSLPMFTVLRKFTIPLT
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)