WH0010766M1
Monoclonal Anti-TOB2 antibody produced in mouse
clone 2F2-1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TOB4, Anti-TOBL, Anti-TROB2, Anti-transducer of ERBB2, 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2-1A7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOB2(10766)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MQLEIKVALNFIISYLYNKLPRRRADLFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPLKGSGFRCVHIGEMVDPVVELAAKRSGLAVEDVRANVPEELSVWIDPFEVSYQIGEKGAVKVLYLDDSEGCGAPELDKEIKSSFNPDAQVFVPIGSQDSSLSNSPSPSFGQSPSPTFIPRSAQPITFTTASFAATKFGSTKMKKGGGAASGGGVASSGAGGQQPPQQPRMARSPTNSLLKHKSLSLSMHSLNFITANPAPQSQLSPNAKEFVYNGGGSPSLFFDAADGQGSGTPGPFGGSGAGTCNSSSFDMAQVFGGGANSLFLEKTPFVEGLSYNLNTMQYPSQQFQPVVLAN
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)