WH0010660M1
Monoclonal Anti-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HPX6, Anti-LBX1H, Anti-homeobox, Anti-ladybird homeobox homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LBX1(10660)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQIAQQLGLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGPSGQMDIVALAELEQNSEATA
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)