WH0010645M1
Monoclonal Anti-CAMKK2 antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAMKK, Anti-CAMKKB, Anti-KIAA0787, Anti-MGC15254, Anti-calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, beta
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMKK2(10645)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDSSGSQARPHLSGRKLSLQERSQGGLAAGGSLDMNGRCICPSLPYSP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)